Documenti fondamentali
GF73480989
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
100mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
FA147500
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 734-809-89
L × spess. parete
100 mm × 1 mm
D.E. × D.I.
7.0 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)