Documenti
GF73082897
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 1000 mm, brown
Sinonimo/i:
AM317980
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 730-828-97
Lunghezza
1000 mm
Diametro
12.7 mm
Colore
brown