GF72124499
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE080280
About This Item
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 721-244-99
Misura × spessore
50 mm × 100 mm × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)