Documenti
GF72070174
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, grade heat sealable
Sinonimo/i:
PP301351
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 720-701-74
Lunghezza
1 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3