GF71822381
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
100g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinonimo/i:
AD086100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
lumps (granular)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 718-223-81
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)