Documenti
GF71799474
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 3.18 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 100 mm, temper soft
Sinonimo/i:
AL077940
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 717-994-74
Lunghezza
100 mm
Diametro
3.18 mm