Documenti fondamentali
GF71514266
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 4mm disks, 0.038mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
MN010215
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 715-142-66
Misura × spessore
4 mm × 0.038 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)