Documenti
GF71388265
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size
Sinonimo/i:
NI296100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 713-882-65
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm