Documenti fondamentali
GF71007713
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
NI050320
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 710-077-13
Misura × spessore
10 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)