GF70501788
Antimony
microfoil, 50x50mm, thinness 0.5μm, specific density 334.5μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 95+%
Sinonimo/i:
Antimony, SB004700
About This Item
Saggio
95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 705-017-88
Resistenza
41.7 μΩ-cm
P. eboll.
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3