Documenti
GF68764911
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 0.8mm, L 50 m, wall thickness 0.25 mm
Sinonimo/i:
FP307007
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 687-649-11
Lunghezza
50 m
Spessore delle pareti
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3