Documenti fondamentali
GF68556167
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 500 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
TI087920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 685-561-67
Lunghezza
500 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)