Documenti
GF66697240
Nickel/Iron
rod, 2 mm diameter, Ni52%/Fe48%, length 1000 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI197910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 666-972-40
Lunghezza
1000 mm
Diametro
2 mm