Documenti
GF65582118
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 30mm, L 200 mm, wall thickness 3 mm
Sinonimo/i:
ME307300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 655-821-18
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
3 mm