Documenti
GF65145012
Aluminum
foam, thickness 46 mm, size 98 × 107 mm, bulk density 0.77 g/cm3
Sinonimo/i:
AL003880
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 651-450-12
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Misura
98 × 107 mm
Spessore
46 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.77 g/cm3
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3