Documenti
GF64534901
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 3 mm, size 300 × 300 mm, white
Sinonimo/i:
AB303300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 645-349-01
Misura
300 × 300 mm
Spessore
3 mm
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3