Documenti
GF64237697
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 13mm, L 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
ME307100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 642-376-97
Lunghezza
1000 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm