GF63785740
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 1.1mm, L 20 m, wall thickness 0.35 mm
Sinonimo/i:
ET317100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 637-857-40
Lunghezza
20 m
Spessore delle pareti
0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)