Documenti fondamentali
GF63554115
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 045170
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 635-541-15
L × diam.
5 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)