Documenti fondamentali
GF63284036
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.5 m, coil width 450 mm
Sinonimo/i:
FP301050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 632-840-36
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
450 mm
Spessore
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)