GF63167698
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 15mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE230220
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 631-676-98
Misura × spessore
15 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)