GF63069419
Nickel
foil, 25mm disks, thickness 0.15mm, annealed, 99%
Sinonimo/i:
Nickel, NI000540
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 630-694-19
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.15 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)