Documenti
GF62301754
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 19 mm, L 600 mm
Sinonimo/i:
SU307919
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 623-017-54
Lunghezza
600 mm
Diametro
19 mm