GF62227638
Aluminum
foil, thickness 0.15 mm, diameter 50 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL000601
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 622-276-38
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Diametro
50 mm
Spessore
0.15 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3