GF61654822
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE245131
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 616-548-22
L × diam.
20 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)