Documenti fondamentali
GF61416299
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 15mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
NI050225
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 614-162-99
Misura × spessore
15 mm × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)