Documenti
GF61049651
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL603104
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 610-496-51
Misura
60 × 60 mm
Spessore
1.0 mm