Documenti fondamentali
GF60565091
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU070550
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 605-650-91
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)