Key Documents
GF60377519
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0009 mm, L 0.1 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301009
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 603-775-19
Lunghezza
0.1 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.0009 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3