Documenti fondamentali
GF60335995
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co69%/B 12%/Si12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, coil width 50 mm, length 1 m
Sinonimo/i:
CO820250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 603-359-95
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)