GF59916505
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 150 x 150mm, 0.15mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200290
About This Item
Forma fisica
foil (temper hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-165-05
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)