GF59022592
Antimony
rod, 15mm, diameter 2.0mm, 99.99%
Sinonimo/i:
Antimony, SB007902
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 590-225-92
Resistenza
41.7 μΩ-cm
L × diam.
15 mm × 2.0 mm
P. eboll.
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3