GF58342259
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
SI617930
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 583-422-59
Lunghezza
100 mm
Diametro
3.0 mm