GF57453688
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.995%
Sinonimo/i:
LI516101
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.995%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 574-536-88
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2