Key Documents
GF56950937
Dysprosium
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
DY000260
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Dy
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141602
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 569-509-37
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.50 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3