GF56894226
Copper - O.F.H.C.
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
Sinonimo/i:
Copper, CV000540
About This Item
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 568-942-26
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
100x100 mm × 0.075 mm
100x100 mm × 0.75
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2