GF56647211
Carbon
rod, 100mm, diameter 13.0mm, graphite, 100%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007940, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
100%
Forma fisica
rod
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 566-472-11
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Diametro
100 mm × 13.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N