GF56264597
Zirconium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.006mm, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000130
About This Item
Saggio
99.2%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 562-645-97
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50x50 mm × 0.006 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials