Documenti fondamentali
GF56145067
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 150 x 150mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE210260
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 561-450-67
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)