GF56099571
Copper
insulated wire, 200m, conductor diameter 0.5mm, insulation thickness 0.06mm, polyimide insulation
Sinonimo/i:
Copper, CU005897
About This Item
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 560-995-71
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × spessore
200 m × 0.5 mm × 0.06 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)