Documenti fondamentali
GF55528207
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 200 × 200 mm, temper hard
Sinonimo/i:
FE020268
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 555-282-07
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)