Documenti
GF55324177
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm, black
Sinonimo/i:
BI307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 553-241-77
Lunghezza
300 mm
Diametro
9.5 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3