Documenti
GF55236045
Invar® - controlled expansion alloy
rod, Fe 64%/Ni 36%, 6.35 mm diameter, length 400 mm
Sinonimo/i:
FE027910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 552-360-45
Lunghezza
400 mm
Diametro
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy