GF55067182
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 90 x 200mm, 0.10mm thickness
Sinonimo/i:
SN010300
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 550-671-82
Misura × spessore
90 mm × 200 mm × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)