Documenti
GF54476837
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 8% - Biopolymer
(PHB92/PHV 8), film, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, condition biopolymer
Sinonimo/i:
BV301025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 544-768-37
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.025 mm