Documenti fondamentali
GF53585927
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.030mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075111
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 535-859-27
L × diam.
10 m × 0.030 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)