Documenti
GF53329675
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.012 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES361015
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 533-296-75
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.012 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3