GF52971363
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 529-713-63
Misura
300 × 300 mm
Spessore
5 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)