Documenti
GF52613658
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 50 m
Sinonimo/i:
AX155160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 526-136-58
Lunghezza
50 m
Diametro
1.2 mm