Documenti fondamentali
GF52533570
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI160270
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 525-335-70
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)